Merck
686247
Sigma-Aldrich
Zirconium carboxyethyl acrylate
60% (n-propanol)
Wybierz wielkość
100 G
1435,00 zł
1435,00 zł
Cena katalogowa2870,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
1435,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Zr(CH2CHCO2CH2CH2CO2)4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
663.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1435,00 zł
Cena katalogowa2870,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
Poziom jakości
zawiera
500 ppm methyl hydroquinone as inhibitor
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: zirconium
stężenie
60% (n-propanol)
bp
100-121 °C
gęstość
1.101 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
C=CC(=O)OCCC(=O)O[Zr](OC(=O)CCOC(=O)C=C)(OC(=O)CCOC(=O)C=C)OC(=O)CCOC(=O)C=C
InChI
1S/4C6H8O4.Zr/c4*1-2-6(9)10-4-3-5(7)8;/h4*2H,1,3-4H2,(H,7,8);/q;;;;+4/p-4
Klucz InChI
XQEXAYLRUODZQC-UHFFFAOYSA-J
Zastosowanie
Please see product no. 686204 for additional application and usage information (Aldrich Technical Bulletin AL-238)
Zirconium-containing multifunctional acrylate useful for producing cured, transparent films with high refractive indices.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
59.0 °F - closed cup - Solvent
Temperatura zapłonu (°C)
15 °C - closed cup - Solvent
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.
Materiały polimerowe o unikalnych właściwościach współczynnika załamania światła znajdują zastosowanie w fotonice i powłokach optycznych do różnych urządzeń.