Merck
592439
Sigma-Aldrich
Pentabromophenyl methacrylate
96%
Synonim(y):
Poli(2,3,4,5,6-pentafluorostyren), Polimer 2,3,4,5,6-pentafluorostyrenu
Wybierz wielkość
5 G
1500,00 zł
1500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1500,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H5Br5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
556.67
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
96%
mp
139-141 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(=C)C(=O)Oc1c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c1Br
InChI
1S/C10H5Br5O2/c1-3(2)10(16)17-9-7(14)5(12)4(11)6(13)8(9)15/h1H2,2H3
Klucz InChI
OFZRSOGEOFHZKS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Monomer used to make high refractive index polymer for optical waveguides.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Olesya Daikos et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 18(47), 32369-32377 (2016-11-18)
Pentabrominated and fluorinated aromatic (meth)acrylates as well as their non-halogenated counterparts have been studied with the aim to avoid conventional photoinitiators and to overcome some negative consequences related to their use. Therefore, RTIR spectroscopy, laser flash photolysis and GC/MS were
Produkty
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.
Materiały polimerowe o unikalnych właściwościach współczynnika załamania światła znajdują zastosowanie w fotonice i powłokach optycznych do różnych urządzeń.