Merck
686220
Sigma-Aldrich
Hafnium carboxyethyl acrylate
60% in 1-butanol, contains 500 ppm methyl hydroquinone as inhibitor
Wybierz wielkość
25 G
2290,00 zł
2290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
2290,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Hf(CH2CHCO2(CH2)2CO2)4
Masa cząsteczkowa:
750.96
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
2290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
Poziom jakości
zawiera
500 ppm methyl hydroquinone as inhibitor
stężenie
60% in 1-butanol
gęstość
1.154 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Hf+4].[O-]C(=O)CCOC(=O)C=C.[O-]C(=O)CCOC(=O)C=C.[O-]C(=O)CCOC(=O)C=C.[O-]C(=O)CCOC(=O)C=C
InChI
1S/4C6H8O4.Hf/c4*1-2-6(9)10-4-3-5(7)8;/h4*2H,1,3-4H2,(H,7,8);/q;;;;+4/p-4
Klucz InChI
FGZZWYGTQYZLSX-UHFFFAOYSA-J
Zastosowanie
Hafnium-containing multifunctional acrylate useful for producing cured, transparent films with high refractive indices.
Please see product no. 686204 for additional application and usage information (Aldrich Technical Bulletin AL-238 )
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
120.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
48.89 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.
Materiały polimerowe o unikalnych właściwościach współczynnika załamania światła znajdują zastosowanie w fotonice i powłokach optycznych do różnych urządzeń.