Przejdź do
407585
2-Carboxyethyl acrylate oligomers
anhydrous, n=0-3, average MW~170
Synonim(y):
β-(Acryloyloxy)propionic acid, 2-Carboxyethyl acrylate, 3-(Acryloyloxy)propionic acid, Acrylic acid 2-carboxyethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
728,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C3H3O2(C3H4O2)nH
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
728,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
Quality Segment
form
liquid
contains
2000 ppm MEHQ as inhibitor
density
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C6H8O4/c1-2-6(9)10-4-3-5(7)8/h2H,1,3-4H2,(H,7,8)
InChI key
CYUZOYPRAQASLN-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
552348147230795739
description
anhydrous, n=0-3, average MW~170
description
contains 900-1100 ppm MEHQ as inhibitor
description
anhydrous, contains 200 ppm MEHQ as inhibitor, 99%
description
-
grade
anhydrous
grade
-
grade
anhydrous
grade
-
density
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.214 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
contains
2000 ppm MEHQ as inhibitor
contains
900-1100 ppm MEHQ as inhibitor
contains
200 ppm MEHQ as inhibitor
contains
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)