Merck
437980
Sigma-Aldrich
Zinc methacrylate
Synonim(y):
Methacrylic acid zinc salt
About This Item
Wzór liniowy:
[H2C=C(CH3)CO2]2Zn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.55
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Postać
powder
mp
229-232 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=C)C(=O)O[Zn]OC(=O)C(C)=C
InChI
1S/2C4H6O2.Zn/c2*1-3(2)4(5)6;/h2*1H2,2H3,(H,5,6);/q;;+2/p-2
Klucz InChI
PIMBTRGLTHJJRV-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves