Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 510,00 zł |
3 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 598,00 zł |
Informacje o tej pozycji
510,00 zł
form
beads or pellets
Quality Segment
melt index
6.0-9.0 g/10 min (200°C/5kg)
mol wt
average Mw ~192,000
feature
hydrophobic
refractive index
n20/D 1.59
transition temp
softening point 107 °C (Vicat, ASTM D 1525)
SMILES string
c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
InChI key
PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Features and Benefits
- Medium molecular weight (~192,000 Mw) balancing excellent mechanical strength and processability, making it suitable for varied applications.
- Beads or pellets form allows for easy handling, processing, and uniform melting in manufacturing processes.
- Melt index of 6.0–9.0 g/10 min (200°C/5kg) provides good flow characteristics, enabling efficient molding and extrusion.
Physical form
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description average Mw ~192,000 | description average Mw ~400,000 by GPC | description average Mw ~280,000 by GPC | description analytical standard, suitable for gel permeation chromatography (GPC), 400,000 |
| refractive index n20/D 1.59 | refractive index - | refractive index n20/D 1.5916 | refractive index - |
| form beads or pellets | form powder | form beads or pellets | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| transition temp softening point 107 °C (Vicat, ASTM D 1525) | transition temp - | transition temp Tg 100 °C | transition temp - |
| mol wt average Mw ~192,000 | mol wt average Mw ~400,000 by GPC | mol wt average Mw ~280,000 by GPC | mol wt average Mw 400,000 (Typical) |
| feature hydrophobic | feature hydrophobic | feature hydrophobic | feature - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polystyrene
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?