Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2190,00 zł
Quality Segment
assay
94%
form
powder, crystals or chunks
mp
224 °C (dec.) (lit.)
εmax
>80000 at 524-530 nm in glacial acetic acid at 0.003 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl[H].ClC1=C(CCC\C1=C/Nc2ccccc2)\C=N\c3ccccc3
InChI
1S/C20H19ClN2.ClH/c21-20-16(14-22-18-10-3-1-4-11-18)8-7-9-17(20)15-23-19-12-5-2-6-13-19;/h1-6,10-15,22H,7-9H2;1H/b16-14+,23-15+;
InChI key
VFKQWKQWRNVXTA-LPYKZFQHSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder, crystals or chunks | form powder or chunks | form powder, crystals or chunks | form powder, crystals or chunks |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay 94% | assay 98% | assay 97% | assay 95% |
| mp 224 °C (dec.) (lit.) | mp 173-175 °C (lit.) | mp 230-233 °C (lit.) | mp 58-60 °C (lit.) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![N-[(3-(Anilinomethylene)-2-chloro-1-cyclohexen-1-yl)methylene]aniline monohydrochloride 94%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/779/226/f13a515f-1e57-497c-9450-4729b6b5cb79/640/f13a515f-1e57-497c-9450-4729b6b5cb79.png)
![N-[5-(Phenylamino)-2,4-pentadienylidene]aniline monohydrochloride 98%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/365/246/6dec3589-6c56-4b0a-a3ae-e8d5fbbd3f05/640/6dec3589-6c56-4b0a-a3ae-e8d5fbbd3f05.png)