Merck
445541
Hafnium(IV) tert-butoxide
99.99% trace metals basis (purity excludes ~2000 ppm zirconium.)
Synonim(y):
Hafnium tetrakis(tert -butoxide), Hafnium(IV) tert -butoxide, Tetra-tert -butoxyhafnium
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Hf[OC(CH3)3]4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
470.94
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis (purity excludes ~2000 ppm zirconium.)
reaction suitability
core: hafnium
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
90 °C/5 mmHg (lit.)
density
1.166 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)O[Hf](OC(C)(C)C)(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/4C4H9O.Hf/c4*1-4(2,3)5;/h4*1-3H3;/q4*-1;+4
InChI key
WZVIPWQGBBCHJP-UHFFFAOYSA-N
General description
Atomic number of base material: 72 Hafnium
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hafnium(IV) tert-butoxide
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
82.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
28 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)