Merck
684619
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-isopropoxy-5-formylphenylboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12BBrO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
powder
mp
105-109 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)Oc1c(Br)cc(C=O)cc1B(O)O
InChI
1S/C10H12BBrO4/c1-6(2)16-10-8(11(14)15)3-7(5-13)4-9(10)12/h3-6,14-15H,1-2H3
Klucz InChI
JDRHFOMNQQEZJZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
May contain varying amounts of anhydride.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)