Merck
SIK7903-10
Sigma-Aldrich
(12-Phosphonododecyl)phosphonic acid
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H28O6P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.23
Próba
98%
Postać
powder
okres trwałości
3 years under the recommended conditions
kolor
white
mp
181-187 °C
ciąg SMILES
OP(O)(=O)CCCCCCCCCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C12H28O6P2/c13-19(14,15)11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-20(16,17)18/h1-12H2,(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)
Klucz InChI
BEPFDRNIALBIKQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
These products are used as linkers to improve adhesion between coatings and metal surfaces. The phosphonic acid groups can graft onto metal surface while the hydroxyl groups react with common epoxy/amine-based paints.
Informacje prawne
Product of SiKEMIA
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3