Merck
681563
Sigma-Aldrich
(6-Bromo-1-oxohexyl)ferrocene
Wybierz wielkość
1 G
508,20 zł
508,20 zł
Cena katalogowa726,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
508,20 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H19BrFeO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
363.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
508,20 zł
Cena katalogowa726,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: iron
reagent type: catalyst
mp
35.1-37.3 °C
ciąg SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.BrCCCCCC(=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C11H14BrO.C5H5.Fe/c12-9-5-1-2-8-11(13)10-6-3-4-7-10;1-2-4-5-3-1;/h3-4,6-7H,1-2,5,8-9H2;1-5H;
Klucz InChI
OKQJDMQNWSDYMZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
A ferrocene building block.[1][2]
Reactant for preparation of:
  • Maleimide-modified phosphonium ionic liquids
  • Metal-containing histamine H3 receptor ligands
  • Ferrocene-containing polymers as electron transfer mediators
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Yongbin Han et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(42), 13913-13920 (2006-10-19)
This work reports a new biocompatible surfactant structure, of which the hydrophilic head group is composed of a folded, stable self-inclusion complex of a ferrocenyl substituted beta-cyclodextrin (betaCD). While multiple intra- or intermolecular complexes can exist for this amphiphile, the
Eric Bakker
Journal of electroanalytical chemistry (Lausanne, Switzerland), 639(1-2), 1-7 (2010-08-10)
A generalized description of the response behavior of potentiometric polymer membrane ion-selective electrodes is presented on the basis of ion-exchange equilibrium considerations at the sample-membrane interface. This paper includes and extends on previously reported theoretical advances in a more compact