Kluczowe dokumenty
738905
11-(Ferrocenyl)undecanethiol
95%
Synonim(y):
11-(Mercaptoundecyl)ferrocene
Wybierz wielkość
1560,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1560,00 zł
Polecane produkty
Próba
95%
Formularz
solid
mp
36-41 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.SCCCCCCCCCCC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C16H27S.C5H5.Fe/c17-15-11-7-5-3-1-2-4-6-8-12-16-13-9-10-14-16;1-2-4-5-3-1;/h9-10,13-14,17H,1-8,11-12,15H2;1-5H;
Klucz InChI
ZXKSSFMVUQHJKC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Electrochemical Behavior and Anion Influence: Explores the impact of anions on redox behavior and structure of 11-ferrocenyl-1-undecanethiol monolayers on gold electrodes, using CV and SEIRAS techniques (ScienceDirect, 2020).
- Electrochemical Characterization: Presents a study on the assembly and electrochemical response of 11-ferrocenyl-1-undecanethiol on gold electrodes, highlighting effects of surface structure (ScienceDirect, 2017).
- Surface Adsorption Studies: Discusses the adsorption characteristics of ferrocenylated gold nanoparticles and their electrochemical applications (ScienceDirect, 2018).
- Extended Gate FET Biosensors: Describes the use of 11-(Ferrocenyl)undecanethiol in biosensor applications, highlighting its solubility and application in modified electrode chips (Springer, 2020).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)