Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H15NS · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.72
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
1490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
Quality Segment
mp
125-130 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.NCCCCCCS
InChI
1S/C6H15NS.ClH/c7-5-3-1-2-4-6-8;/h8H,1-7H2;1H
InChI key
BFCMUBZJTPADOD-UHFFFAOYSA-N
General description
6-Amino-1-hexanethiol hydrochloride(6-AHT) is an amine terminated alkanethiol which forms a self-assembled monolayer(SAM) on a variety of surfaces.
Application
6-AHT can be used in the surface modification of gold surface(Au) for the development of cell adhesive surfaces. It may also be used as a linker with quantum dots(QDs) which forms amine linkages with the carboxy groups of the fullerene heterodimers(FMH) which finds potential applications in molecular electronics.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description 99% (GC) | description oleic acid coated, fluorescence λem 1500 nm, 10 mg/mL in toluene | description oleic acid coated, fluorescence λem 1100 nm, 10 mg/mL in toluene |
| mp 125-130 °C | mp −81-−80 °C (lit.) | mp - | mp - |
| form solid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?