Przejdź do
710490
Bis(isopropylcyclopentadienyl)manganese
97%, liquid
Synonim(y):
1,1′-Bis(1-methylethyl) manganocene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H22Mn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.28
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Bis(isopropylcyclopentadienyl)manganese, 97%
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
reaction suitability
core: manganese, reagent type: catalyst
density
1.090 g/cm3 at 25 °C
SMILES string
[Mn].CC(C)[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C8H11.Mn/c2*1-7(2)8-5-3-4-6-8;/h2*3-7H,1-2H3;
InChI key
CRDYYRDPRXAYHD-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
75463370075496738
description
97%
description
97%
description
-
description
≥95.0% (H-NMR)
reaction suitability
core: manganese, reagent type: catalyst
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
assay
97%
assay
97%
assay
-
assay
≥95.0% (H-NMR)
form
liquid
form
solid
form
solid
form
crystals
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.090 g/cm3 at 25 °C
density
-
density
-
density
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)