Przejdź do zawartości
76737
3-Ferrocenylpropionic anhydride
derivatization grade (HPLC), LiChropur, ≥98.0% (C)
Synonim(y):
1,1′′-[Oxybis(3-oxo-3,1-propanediyl)]bis-ferrocene
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H26Fe2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
498.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41115711
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
derivatization grade (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98.0% (C)
form
crystals
quality
LiChropur
technique(s)
HPLC: suitable
SMILES string
[Fe].[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.O=C(CC[C]3[CH][CH][CH][CH]3)OC(=O)CC[C]4[CH][CH][CH][CH]4
InChI
1S/C16H16O3.2C5H5.2Fe/c17-15(11-9-13-5-1-2-6-13)19-16(18)12-10-14-7-3-4-8-14;2*1-2-4-5-3-1;;/h1-8H,9-12H2;2*1-5H;;
InChI key
HFIVHNMBVHEMJQ-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)