Merck
681180
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(bromomethyl)-3-methoxybenzoate
95%
Wybierz wielkość
5 G
510,30 zł
510,30 zł
Cena katalogowa729,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
510,30 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11BrO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.10
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
510,30 zł
Cena katalogowa729,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
95%
Formularz
solid
mp
92-96 °C
grupa funkcyjna
bromo
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc(CBr)c(OC)c1
InChI
1S/C10H11BrO3/c1-13-9-5-7(10(12)14-2)3-4-8(9)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3
Klucz InChI
UXSNXOMMJXTFEG-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)