Kluczowe dokumenty
567750
Sigma-Aldrich
Splitomicyna
A cell-permeable lactone derived from β-naphthol that acts as a selective inhibitor of NAD+-dependent histone deacetylase activity of Sir2 protein (IC₅₀ = 60 µM).
Synonim(y):
1,2-Dihydro-3H-naphtho[2,1-b]pyran-3-one
Wybierz wielkość
5 MG
918,00 zł
918,00 zł
Przewidywany termin wysyłki24 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
918,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
918,00 zł
Przewidywany termin wysyłki24 kwietnia 2025Szczegóły
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O1c2c(c3c(cc2)cccc3)CCC1=O
InChI
1S/C13H10O2/c14-13-8-6-11-10-4-2-1-3-9(10)5-7-12(11)15-13/h1-5,7H,6,8H2
Klucz InChI
ISFPDBUKMJDAJH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek i selektywny inhibitor aktywności deacetylazy białka Sir2 zależnej od NAD+(IC50 = 60 µM). Tworzy fenokopię mutanta delecyjnego sir2 w S. cerevisiae i uwrażliwia komórki ssaków na różne czynniki uszkadzające DNA poprzez zniesienie aktywności Sir2p na p53. Według doniesień działa poprzez zmianę lub blokowanie dostępu do acetylowanej kieszeni wiążącej histony.
Przepuszczalny dla komórek lakton pochodzący z β-naftolu, który działa jako selektywny inhibitor aktywności deacetylazy histonowej Sir2 zależnej od NAD+(IC50 = 60 µM). Tworzy warunkową fenokopię mutanta delecyjnego sir2 w S. cerevisiae i uwrażliwia komórki ssaków na różne czynniki uszkadzające DNA poprzez zniesienie aktywności Sir2p na p53. Działa poprzez zmianę lub blokowanie dostępu do kieszeni wiążącej acetylowane histony.
Działania biochem./fizjol.
Docelowe IC50: 60 µM przeciwko zależnej od NAD+ aktywności deacetylazy histonowej białka Sir2
Główny cel
Zależna od NAD+ aktywność deacetylazy histonowej białka Sir2
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Bedalov, A., et al. 2001. Proc. Natl. Acad. Sci. USA98, 15113.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3