Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 183,00 zł 137,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H7ClO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.62
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
137,25 zł
Cena katalogowa183,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
130-134 °C (lit.)
functional group
aldehyde, chloro, ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)C1=C(Cl)c2cc(C)ccc2OC1=O
InChI
1S/C11H7ClO3/c1-6-2-3-9-7(4-6)10(12)8(5-13)11(14)15-9/h2-5H,1H3
InChI key
HXSVKJZDKJJYAF-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 130-134 °C (lit.) | mp 163-167 °C (lit.) | mp 240-244 °C (lit.) | mp 117.8 °C |
| form solid | form - | form solid | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| functional group ester, chloro | functional group bromo, aldehyde, ester, chloro | functional group ester, chloro | functional group - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?