For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
159549
4-(Bromomethyl)benzoic acid
97%
Synonim(y):
α-Bromo-p-toluic acid
Wybierz wielkość
247,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
247,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
224-229 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C8H7BrO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Klucz InChI
CQQSQBRPAJSTFB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?