456543
2,6-Dichloropyridine-4-carboxylic acid
98%
Synonim(y):
2,6-Dichloroisonicotinic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
solid
mp
209-212 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc(Cl)nc(Cl)c1
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-1-3(6(10)11)2-5(8)9-4/h1-2H,(H,10,11)
Klucz InChI
SQSYNRCXIZHKAI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3