Merck
67873
Sigma-Aldrich
4-Methylmorpholine N-oxide monohydrate
≥95.0% (N)
Synonim(y):
4-Methylmorpholine 4-oxide monohydrate, 4-Methylmorpholine oxide monohydrate, N-Methylmorpholine N-oxide monohydrate, N-Methylmorpholine oxide monohydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11NO2 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.16
Beilstein:
507437
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (N)
mp
71-75 °C
ciąg SMILES
O.C[N+]1([O-])CCOCC1
InChI
1S/C5H11NO2.H2O/c1-6(7)2-4-8-5-3-6;/h2-5H2,1H3;1H2
Klucz InChI
WAZPLXZGZWWXDQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Methylmorpholine N-oxide (MNO) monohydrate can be used:
  • As a reagent in the dihydroxylation and aminohydroxylation of olefins in the presence of osmium tetroxide (OsO4) catalyst.
  • In the selective oxidation of sulphides to sulfoxides or sulfones in the presence of manganese and copper complexes with tetradentate ligands.
Inne uwagi
Reagent for an improved catalytic OsO4 oxidation of olefins to cis-1,2-diols; Review; For a ruthenium catalysed oxidation of alcohols to aldehydes and ketones
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K.B. Sharpless et al.
Tetrahedron Letters, 2503-2503 (1976)
Homogeneous and encapsulated within the cavities of zeolite Y chiral manganese and copper complexes with C2-multidentate ligands as catalysts for the selective oxidation of sulphides to sulfoxides or sulfones
Alcon MJ, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 178(1-2), 253-266 (2002)
V. Van Rheenen et al.
Tetrahedron Letters, 1973-1973 (1976)
M. Schroder
Chemical Reviews, 80, 187-187 (1980)
W. Priebe et al.
Polish Journal of Chemistry, 54, 731-731 (1980)