Merck
674559
Sigma-Aldrich
Methyl 2-chloropyridine-3-carboxylate
97%
Synonim(y):
2-Chloro-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester, 2-Chloro-nicotinic acid methyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.58
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Produkt 674559 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.537
bp
150 °C/1 mmHg
gęstość
1.314 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
chloro
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1cccnc1Cl
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-11-7(10)5-3-2-4-9-6(5)8/h2-4H,1H3
Klucz InChI
MYGAJZBZLONIBZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)