Merck
670472
Sigma-Aldrich
1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethylphospholano]-3,3,4,4-tetrafluoro-1-cyclobutene(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
95%
Synonim(y):
1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethyl-phospholanyl]3,3,4,4-tetrafluoro-1-cyclobutene(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate, catASium® MQF(R)Rh
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H36BF8P2Rh
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
652.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Poziom jakości
Próba
≥95% (31P-NMR)
95%
ciąg SMILES
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C[C@@H]2CC[C@@H](C)P2C3=C(P4[C@H](C)CC[C@H]4C)C(F)(F)C3(F)F
InChI
1S/C16H24F4P2.C8H12.BF4.Rh/c1-9-5-6-10(2)21(9)13-14(16(19,20)15(13,17)18)22-11(3)7-8-12(22)4;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h9-12H,5-8H2,1-4H3;1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b;2-1-,8-7-;;/t9-,10-,11-,12-;;;/m1.../s1
Klucz InChI
FAEFUBUMCYELNL-HEEUKTGESA-N
Opis ogólny
sold in collaboration with Solvias AG
Zastosowanie
1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethylphospholano]-3,3,4,4-tetrafluoro-1-cyclobutene(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate can be used as a catalyst in the hydrogenation of unsaturated lactate precursors and α-(hydroxymethyl)- acrylate derivatives.[1][2]
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Informacje prawne
catASium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of Chiral 2-Hydroxy-1-methylpropanoates by Rhodium-Catalyzed Stereoselective Hydrogenation of α-(Hydroxymethyl)-acrylate Derivatives
Holz J, et al.
advanced synthesis and catalysis, 350(16), 2533-2543 (2008)
Synthesis of Chiral 2-Hydroxy-1-methylpropanoates by Rhodium-Catalyzed Stereoselective Hydrogenation of α-(Hydroxymethyl)-acrylate Derivatives
Holz J, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 350(16), 2533-2543 (2008)
Benjamin Schäffner et al.
ChemSusChem, 1(11), 934-940 (2008-10-29)
The asymmetric hydrogenation of alpha-acetoxy acrylates to O-acetyl lactates with Rh catalysts based on chiral bisphospholane ligands was investigated in propylene carbonate (PC) as "green" solvent. In contrast to DuPHOS-type ligands, catASium M ligands lead to full conversion of the