Merck
675547
Sigma-Aldrich
1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethylphospholano]ethane(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Wybierz wielkość
100 MG
628,00 zł
500 MG
1575,00 zł
628,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
628,00 zł
500 MG
1575,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H40BF4P2Rh
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
556.21
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
628,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
Poziom jakości
mp
152.2-156.3 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C[C@H]2CC[C@H](C)P2CCP3[C@@H](C)CC[C@@H]3C
InChI
1S/C14H28P2.C8H12.BF4.Rh/c1-11-5-6-12(2)15(11)9-10-16-13(3)7-8-14(16)4;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h11-14H,5-10H2,1-4H3;1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b;2-1-,8-7-;;/t11-,12-,13-,14-;;;/m0.../s1
Klucz InChI
CVUPEPGZCZHSOF-ASDDUFFSSA-N
Zastosowanie
Informacje prawne
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.
Asymetryczne uwodornienie umożliwia skalowalną syntezę związków o jednym enancjomerze z minimalną ilością produktów ubocznych, idealnych do produkcji komercyjnej.