Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 533,00 zł 399,75 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2420,00 zł |
Informacje o tej pozycji
399,75 zł
Cena katalogowa533,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
96%
form
solid
optical activity
[α]/D -34±4°, c = 1 in chloroform
mp
222-226 °C
functional group
phosphine
SMILES string
P(c7ccccc7)(c6ccccc6)c1c2ccc(c1)CCc3c(cc(cc3)CC2)P(c5ccccc5)c4ccccc4
InChI
1S/C40H34P2/c1-5-13-35(14-6-1)41(36-15-7-2-8-16-36)39-29-31-21-25-33(39)27-23-32-22-26-34(28-24-31)40(30-32)42(37-17-9-3-10-18-37)38-19-11-4-12-20-38/h1-22,25-26,29-30H,23-24,27-28H2
InChI key
GYZZZILPVUYAFJ-UHFFFAOYSA-N
Application
- Enantioselective reductive cyclization of 1,6-enynes via asymmetric hydrogenation in the presence of a rhodium catalyst to form alkylidene-substituted heterocycles.
- Asymmetric hydroboration of 3,3-disubstituted cyclopropenes to form 2,2-disubstituted cyclopropyl boronates.
- Asymmetric ring-opening reactions of azabenzonorbornadienes in the presence of zinc(II) triflate and palladium(II) acetate to form aminodihydronaphthalenes.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 96% | description 98% | description ≥97% | description 96% |
| assay 96% | assay 98% | assay ≥97% | assay 96% |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| functional group phosphine | functional group phosphine | functional group phosphine | functional group phosphine |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 222-226 °C | mp 71-73 °C (lit.) | mp 99.9-101.5 °C | mp 171-177 °C |
| optical activity [α]/D -34±4°, c = 1 in chloroform | optical activity [α]20/D +184°, c = 1 in acetone | optical activity - | optical activity - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![(R)-(–)-4,12-Bis(diphenylphosphino)-[2.2]-paracyclophane 96%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/131/143/7e18cd49-a90e-4d89-a189-4f37ad9e6cd2/640/7e18cd49-a90e-4d89-a189-4f37ad9e6cd2.png)
![1,1′-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethylphospholano]ferrocene ≥97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/147/962/d2e3c31a-2de0-4fb6-8cce-6617595922ba/640/d2e3c31a-2de0-4fb6-8cce-6617595922ba.png)