Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1200,00 zł
Quality Segment
refractive index
n
density
1.010 g/mL at 25 °C
functional group
phosphine
SMILES string
CC[C@H]1CC[C@H](CC)P1c2ccccc2P3[C@@H](CC)CC[C@@H]3CC
InChI
1S/C22H36P2/c1-5-17-13-14-18(6-2)23(17)21-11-9-10-12-22(21)24-19(7-3)15-16-20(24)8-4/h9-12,17-20H,5-8,13-16H2,1-4H3/t17-,18-,19-,20-/m0/s1
InChI key
GVVCHDNSTMEUCS-MUGJNUQGSA-N
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Namena purity | description kanata purity | description technical grade | description - |
| functional group phosphine | functional group phosphine | functional group phosphine | functional group phosphine |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 1.010 g/mL at 25 °C | density - | density - | density - |
| refractive index n | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
(+)-1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diethylphospholano]benzene | - | - | - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![(+)-1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diethylphospholano]benzene Namena purity](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/324/179/0818a322-3618-425c-8194-fa88cb72f83e/640/0818a322-3618-425c-8194-fa88cb72f83e.png)
![(+)-1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethylphospholano]benzene kanata purity](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/319/912/cec7b70f-bf7c-4a96-9f11-a73ae892e34c/640/cec7b70f-bf7c-4a96-9f11-a73ae892e34c.png)