Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 404,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1330,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H28P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.36
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4810602
404,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
solid
mp
67-76 °C
functional group
phosphine
SMILES string
C[C@H]1CC[C@H](C)P1c2ccccc2P3[C@@H](C)CC[C@@H]3C
InChI
1S/C18H28P2/c1-13-9-10-14(2)19(13)17-7-5-6-8-18(17)20-15(3)11-12-16(20)4/h5-8,13-16H,9-12H2,1-4H3/t13-,14-,15-,16-/m0/s1
InChI key
AJNZWRKTWQLAJK-VGWMRTNUSA-N
Legal Information
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technologies, Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description kanata purity | description Namena purity | description kanata purity | description technical grade |
| form solid | form - | form - | form powder |
| functional group phosphine | functional group phosphine | functional group phosphine | functional group phosphine |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 67-76 °C | mp - | mp - | mp - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![(+)-1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethylphospholano]benzene kanata purity](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/319/912/cec7b70f-bf7c-4a96-9f11-a73ae892e34c/640/cec7b70f-bf7c-4a96-9f11-a73ae892e34c.png)
![(+)-1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diethylphospholano]benzene Namena purity](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/324/179/0818a322-3618-425c-8194-fa88cb72f83e/640/0818a322-3618-425c-8194-fa88cb72f83e.png)
![(−)-1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diethylphospholano]benzene kanata purity](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/212/482/249e60fd-71f2-4a62-b924-edf16db547e6/640/249e60fd-71f2-4a62-b924-edf16db547e6.png)