Merck
676403
Sigma-Aldrich
(R,R)-(–)-2,3-Bis(tert-butylmethylphosphino)quinoxaline
≥95%
Synonim(y):
(R) QuinoxP®
Wybierz wielkość
100 MG
363,00 zł
500 MG
1970,00 zł
363,00 zł
Cena katalogowa726,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
363,00 zł
500 MG
1970,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H28N2P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
363,00 zł
Cena katalogowa726,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
solid
mp
100-104 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CP(c1nc2ccccc2nc1P(C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H28N2P2/c1-17(2,3)21(7)15-16(22(8)18(4,5)6)20-14-12-10-9-11-13(14)19-15/h9-12H,1-8H3/t21-,22-/m0/s1
Klucz InChI
DRZBLHZZDMCPGX-VXKWHMMOSA-N
Opis ogólny
(R,R)-(-)-2,3-Bis(tert-butylmethylphosphino)quinoxaline is an air-stable C2-symmetric P-stereogenic phosphine ligand.[1]
Zastosowanie
Efficient ligand exhibiting high levels of enantiocontrol in synthetic transformations ranging from metal-catalyzed 1,4-addition of arylboronic acids to alkylative ring opening to asymmetric hydrogenation.[2]
Cechy i korzyści
Advantages of the QuinoxP* Ligands:
  • It is not oxidized nor epimerized at ambient conditions in air
  • Enantioselectivities are outstanding for various reaction paradigms
  • Hydrogenations proceed under mild reaction conditions
  • Low catalyst loadings yield high TONs
Informacje prawne
QuinoxP is a registered trademark of Nippon Chemical Industry Co., Ltd.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Highly enantioselective hydrosilylation of simple ketones catalyzed by rhodium complexes of P-chiral diphosphine ligands bearing tert-butylmethylphosphino groups.
Imamoto T, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 17(4), 560-565 (2006)
A rational pre-catalyst design for bis-phosphine mono-oxide palladium catalyzed reactions.
Ji Y, et al.
Chemical Science (2017)
Rhodium?Catalyzed Dynamic Kinetic Asymmetric Allylation of Phenols and 2?Hydroxypyridines.
Li C and Breit B
European Journal of Chemistry, 22(41), 14655-14663 (2016)
Optimization of the Preparation of (R)-3, 5-Bis (trifluoromethyl)-?-methyl-N-methylbenzylamine l-(?)-Malic Acid Salt through Classical Resolution.
Brandel CM, et al.
Organic Process Research & Development, 19(12), 1954-1965 (2015)
Three-Hindered Quadrant Phosphine Ligands with an Aromatic Ring Backbone for the Rhodium-Catalyzed Asymmetric Hydrogenation of Functionalized Alkenes.
Zhang Z, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 77(8), 4184-4188 (2012)
Produkty
QuinoxP*: Air-Stable and Highly Efficient and Productive Chiral Ligands
QuinoxP*: Stabilne w powietrzu, wysoce wydajne i produktywne ligandy chiralne