Merck
667811
Sigma-Aldrich
(−)-1,2-Bis((2R,5R)-2,5-diphenylphospholano)ethane
Wybierz wielkość
100 MG
484,00 zł
500 MG
1830,00 zł
484,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
484,00 zł
500 MG
1830,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H36P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
506.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
484,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
Poziom jakości
mp
143-147 °C
grupa funkcyjna
phenyl
phosphine
ciąg SMILES
C1C[C@@H](P(CCP2[C@H](CC[C@@H]2c3ccccc3)c4ccccc4)[C@H]1c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C34H36P2/c1-5-13-27(14-6-1)31-21-22-32(28-15-7-2-8-16-28)35(31)25-26-36-33(29-17-9-3-10-18-29)23-24-34(36)30-19-11-4-12-20-30/h1-20,31-34H,21-26H2/t31-,32-,33-,34-/m1/s1
Klucz InChI
VHHAZLMVLLIMHT-YFRBGRBWSA-N
Zastosowanie
(−)-1,2-Bis((2R,5R)-2,5-diphenylphospholano)ethane can be used:
  • As a chiral ligand in the 1,3-dipolar cycloaddition reaction of azomethyne yielded [70]fullerene enantiomers; catalyzed by silver.[1]
  • As a component of the catalytic system along with silver, which is used for the synthesis of fullerene hybrids.[2]
Informacje prawne
Sold in collaboration with Namena Corp. for research purposes only.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hierarchical Selectivity in Fullerenes: Site-, Regio-, Diastereo-, and Enantiocontrol of the 1, 3-Dipolar Cycloaddition to C70
Maroto EE, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 50(27), 6060-6064 (2011)
Stereodivergent-at-Metal Synthesis of [60] Fullerene Hybrids
Marco-Martinez J, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 56(8), 2136-2139 (2017)