Merck
668451
Sigma-Aldrich
(−)-1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diethylphospholano]ethane
kanata purity
Synonim(y):
(S,S)-Et-BPE
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H36P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5243
tw
104-106 °C/0.05 mmHg
ciąg SMILES
CC[C@@H]1P(CCP2[C@@H](CC)CC[C@@H]2CC)[C@@H](CC)CC1
InChI
1S/C18H36P2/c1-5-15-9-10-16(6-2)19(15)13-14-20-17(7-3)11-12-18(20)8-4/h15-18H,5-14H2,1-4H3/t15-,16-,17-,18-/m0/s1
Klucz InChI
QOLRLVPABLMMKI-XSLAGTTESA-N
Informacje prawne
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Pyr. Liq. 1
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.
Asymetryczne uwodornienie umożliwia skalowalną syntezę związków o jednym enancjomerze z minimalną ilością produktów ubocznych, idealnych do produkcji komercyjnej.