Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 419,00 zł 314,25 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H36P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.43
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
314,25 zł
Cena katalogowa419,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
refractive index
n20/D 1.5249
bp
104-106 °C/0.05 mmHg
density
0.939 g/mL at 25 °C
functional group
phosphine
SMILES string
CC[C@@H]1CC[C@@H](CC)P1CCP2[C@H](CC)CC[C@H]2CC
InChI
1S/C18H36P2/c1-5-15-9-10-16(6-2)19(15)13-14-20-17(7-3)11-12-18(20)8-4/h15-18H,5-14H2,1-4H3/t15-,16-,17-,18-/m1/s1
InChI key
QOLRLVPABLMMKI-BRSBDYLESA-N
Application
(+)-1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diethylphospholano]ethane can be used as a reactant to prepare:
It can also be used as a catalyst in the enantioselective preparation of (perfluoroalkyl)butenyldiketones via cross Rauhut-Currier reaction of β-perfluoroalkylenones and vinyl ketones.
- Chromium diphosphine chloride complex which is employed as a catalyst for chemoselective oligomerization reaction.
- α-Arylpyrrolidines by Suzuki-Miyaura cross-coupling and enantioselective copper-catalyzed intramolecular hydroamination reactions.
It can also be used as a catalyst in the enantioselective preparation of (perfluoroalkyl)butenyldiketones via cross Rauhut-Currier reaction of β-perfluoroalkylenones and vinyl ketones.
Legal Information
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description kanata purity | description kanata purity | description - | description - |
| functional group phosphine | functional group phosphine | functional group phosphine | functional group phosphine |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 104-106 °C/0.05 mmHg | bp - | bp - | bp - |
| density 0.939 g/mL at 25 °C | density 1.01 g/mL at 25 °C | density - | density - |
| refractive index n20/D 1.5249 | refractive index n20/D 1.6 | refractive index - | refractive index - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![(+)-1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diethylphospholano]ethane kanata purity](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/117/111/c55f56e4-37a9-419e-9eee-e4b57110aec6/640/c55f56e4-37a9-419e-9eee-e4b57110aec6.png)
![(−)-1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diethylphospholano]benzene kanata purity](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/212/482/249e60fd-71f2-4a62-b924-edf16db547e6/640/249e60fd-71f2-4a62-b924-edf16db547e6.png)
![1,1′-Bis[(2R,5R)-2,5-diethylphospholano]ferrocene](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/163/400/0628df6f-e028-4669-8def-26e6eb4f4743/640/0628df6f-e028-4669-8def-26e6eb4f4743.png)