Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 389,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2940,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | Prześlij zapytanie |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | Prześlij zapytanie |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H44FeP2 · C2H5OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
640.60
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
389,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
ethanol adduct
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
optical purity
ee: ≥99%
functional group
phosphine
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4)P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/C31H39P2.C5H5.Fe/c1-25(32(26-15-6-2-7-16-26)27-17-8-3-9-18-27)30-23-14-24-31(30)33(28-19-10-4-11-20-28)29-21-12-5-13-22-29;1-2-4-5-3-1;/h4-5,10-14,19-27H,2-3,6-9,15-18H2,1H3;1-5H;/t25-;;/m0../s1
InChI key
HGTBZFMPHBAUCQ-WLOLSGMKSA-N
General description
sold in collaboration with Solvias AG
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% | description ≥97% | description ≥97% | description ≥97% |
| assay ≥97% | assay ≥97% | assay ≥97% | assay ≥97% |
| functional group phosphine | functional group phosphine | functional group phosphine | functional group phosphine |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| description ethanol adduct | description - | description - | description - |
| optical purity ee: ≥99% | optical purity ee: ≥99% | optical purity ee: ≥99% | optical purity ee: ≥99% |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![(S)-1-[(RP)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldicyclohexylphosphine ≥97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/259/060/e5169bde-8514-471f-aaaa-45e78b6055d2/640/e5169bde-8514-471f-aaaa-45e78b6055d2.png)
![(R)-1-[(SP)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldi(3,5-xylyl)phosphine ≥97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/426/866/d1e49e7e-41e0-486f-a4ae-e404bc9118f6/640/d1e49e7e-41e0-486f-a4ae-e404bc9118f6.png)
![(S)-1-[(RP)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldi-tert-butylphosphine ≥97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/247/871/50d8a39e-0ee2-4435-b4cb-5163c3eb7187/640/50d8a39e-0ee2-4435-b4cb-5163c3eb7187.png)
![(S)-1-[(RP)-2-(Di-tert-butylphosphino)ferrocenyl]ethyldiphenylphosphine ≥97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/146/039/35149ac4-ce25-49ed-86fd-5cf5a2211023/640/35149ac4-ce25-49ed-86fd-5cf5a2211023.png)