Przejdź do
668494
(−)-1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diethylphospholano]benzene
kanata purity
Synonim(y):
(2R,2′R,5R,5′R)-2,2′-5,5′-Tetraethyl-1,1′-(o-phenylene)diphospholane, (R,R)-Ethyl-DUPHOS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
338,00 zł
253,50 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1180,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H36P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
362.47
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4814174
253,50 zł
Cena katalogowa338,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.6
density
1.01 g/mL at 25 °C
functional group
phosphine
SMILES string
CC[C@@H]1CC[C@@H](CC)P1c2ccccc2P3[C@H](CC)CC[C@H]3CC
InChI
1S/C22H36P2/c1-5-17-13-14-18(6-2)23(17)21-11-9-10-12-22(21)24-19(7-3)15-16-20(24)8-4/h9-12,17-20H,5-8,13-16H2,1-4H3/t17-,18-,19-,20-/m1/s1
InChI key
GVVCHDNSTMEUCS-UAFMIMERSA-N
Application
(−)-1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diethylphospholano]benzene is a chiral ligand that can be used to prepare the Duphos-Rhodium metal complex, which is used as a catalyst in asymmetric hydrogenation reactions.
Legal Information
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
668486665266700754
description
kanata purity
description
Namena purity
description
kanata purity
description
-
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.01 g/mL at 25 °C
density
1.010 g/mL at 25 °C
density
-
density
-
refractive index
n20/D 1.6
refractive index
n20/D 1.581
refractive index
-
refractive index
-
Still not finding the right product?
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)