Merck
664995
Sigma-Aldrich
Chlorodihydrido[bis(2-diisopropylphosphino)ethylamine]iridium(III), mixture of isomers
97%
Synonim(y):
[2-[bis(1-methylethyl)phosphino-KP]-N-[2-[bis(1-methylethyl)phosphino-KP]ethyl]ethanamine-KN]chlorodihydroiridium
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H39ClIrNP2
Masa cząsteczkowa:
535.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: iridium
reagent type: catalyst
mp
248-253 °C
ciąg SMILES
Cl[IrH2].CC(C)P(CCNCCP(C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C16H37NP2.ClH.Ir.2H/c1-13(2)18(14(3)4)11-9-17-10-12-19(15(5)6)16(7)8;;;;/h13-17H,9-12H2,1-8H3;1H;;;/q;;+1;;/p-1
Klucz InChI
QPAONQONOKDMMJ-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Preparation of aliphatic amine derivatives via amination of alcohols and diols with amines
  • Hydrogenation of ketones, diketones, unsaturated ketones and aldehydes
Informacje prawne
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Aminophosphine Ligands