Przejdź do
900652
2-Aminoethylmethacrylamide hydrochloride
≥98%
Synonim(y):
N-(2-Aminoethyl) methacrylamide hydrochloride, AEMA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
918,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13ClN2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.63
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
MDL number:
918,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder or chunks
mp
120-125 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.N(CCN)C(=O)C(=C)C
InChI key
RUSMHXACRXXLKQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Monomer for polymerization reactions, may be used to synthesize polymers for nucleic acid complexation and polyplex formation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
284556516155C40200
description
≥98%
description
99%
description
contains ~500 ppm phenothiazine as stabilizer, 90%
description
99%
assay
≥98%
assay
99%
assay
90%
assay
99%
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
form
powder or chunks
form
solid
form
-
form
crystals
mp
120-125 °C
mp
260 °C (dec.) (lit.)
mp
102-110 °C (lit.)
mp
140-150 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)