Merck
330957
Sigma-Aldrich
2-(Dimethylamino)ethyl acrylate
contains <2,000 ppm MEHQ as inhibitor, 98%
Wybierz wielkość
100 ML
418,00 zł
500 ML
1450,00 zł
418,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
418,00 zł
500 ML
1450,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHCO2CH2CH2N(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
418,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
0.35 psi ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
zawiera
<2,000 ppm MEHQ as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.438 (lit.)
bp
64 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN(C)CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C7H13NO2/c1-4-7(9)10-6-5-8(2)3/h4H,1,5-6H2,2-3H3
Klucz InChI
DPBJAVGHACCNRL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-(Dimethylamino)ethyl acrylate (AmAc) are aminoacrylates. AmAc was used to fabricate gold/acrylic polymer nanocomposites.1 2-(dimethylamino)ethyl acrylate (DAEA) can undergo copolymerization with 2-acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid (AMPS). [1]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
138.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
59 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and characterization of copolymers of 2-(dimethylamino)ethyl acrylate with 2-acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid
Aggour YA
Polymer Degradation and Stability, 45(3), 273-276 (1994)
Ali Dinari et al.
Scientific reports, 8(1), 8112-8112 (2018-05-29)
Engineering molecules at nano-scale is a promising approach in targeting and curing diseases. In this research, fabricated new hybrid system called nano-polyplex represents an example of the molecular engineering at nano-scale. Polymer of PDMAEAs with four different molecular weights were
Despoina Giaouzi et al.
Polymers, 12(6) (2020-06-25)
In this work, the synthesis, selective chemical modifications, and self-assembly behavior in aqueous media of a novel poly(2-(dimethylamino)ethyl acrylate)20-b-poly(N-isopropylacrylamide)11-b-poly(oligo ethylene glycol methyl ether acrylate)18 (PDMAEA20-b-PNIPAM11-b-POEGA18) dual-responsive (pH and temperature) and triply hydrophilic amino-based triblock terpolymer are reported. The amine functional
Steven Martens et al.
Nature communications, 9(1), 4451-4451 (2018-10-28)
Sequence-defined macromolecules consist of a defined chain length (single mass), end-groups, composition and topology and prove promising in application fields such as anti-counterfeiting, biological mimicking and data storage. Here we show the potential use of multifunctional sequence-defined macromolecules as a
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. I wanted to know is this a polymer or monomerba
    1 answer
    1. 2-(Dimethylamino)ethyl acrylate is a monomer and contains MEHQ as a polymerization inhibitor.