Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 305,00 zł 228,75 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 715,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
90%
228,75 zł
Cena katalogowa305,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
90%
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
density
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C#CC1CCCC1
InChI
1S/C7H10/c1-2-7-5-3-4-6-7/h1,7H,3-6H2
InChI key
TXVJSWLZYQMWPC-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 90% | assay 90% | assay 90% | assay 90% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.432 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.430 (lit.) | refractive index n20/D 1.532 (lit.) |
| density 0.812 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 0.678 g/mL at 20 °C, 0.683 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.94 g/mL at 25 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
34.0 °F
flash_point_c
1.1 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?