Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 208,00 zł 156,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 457,00 zł 342,75 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1730,00 zł |
Informacje o tej pozycji
156,00 zł
Cena katalogowa208,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
96%
form
liquid
refractive index
n
bp
73-75 °C/15 mmHg (lit.)
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
OCCCCC#C
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h1,7H,3-6H2
InChI key
GOQJMMHTSOQIEI-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 96% | description 96% | description 96% | description 96% |
| assay 96% | assay 96% | assay 96% | assay 96% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 0.89 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.06 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.861 g/mL at 25 °C | density 0.849 g/mL at 25 °C (lit.) |
| form liquid | form - | form - | form liquid |
| refractive index n | refractive index n | refractive index n | refractive index n |
| bp 73-75 °C/15 mmHg (lit.) | bp 129-130 °C/10 mmHg (lit.) | bp 76 °C/15 mmHg (lit.) | bp 158-160 °C (lit.) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
158.0 °F - closed cup
flash_point_c
70 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?