661058
Methoxy(cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Synonim(y):
[Rh(OMe)(1,5-cod)]2
About This Item
Polecane produkty
Postać
solid
przydatność reakcji
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
192-225 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CO[Rh].CO[Rh].C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.2CH3O.2Rh/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;2*1-2;;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;2*1H3;;/q;;2*-1;2*+1/b2*2-1-,8-7-;;;;
Klucz InChI
BDQMDBOKWREKIT-MIXQCLKLSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3