661023
Hydroxy(cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
95%
Synonim(y):
(Cyclooctadiene)rhodium hydroxide dimer, 1,5-Cyclooctadiene)hydroxyrhodium dimer, Bis(cyclooctadiene)dihydroxodirhodium, Bis[(1,2,5,6-η)-1,5-cyclooctadiene]di--μ-hydroxydirhodium, Bis[(1,5-cyclooctadiene)(hydroxy)rhodium], [Rh(OH)(1,5-cod)]2
About This Item
Polecane produkty
Próba
95%
Postać
solid
przydatność reakcji
core: rhodium
reagent type: catalyst
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
199 °C (dec.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
O[Rh].O[Rh].C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.2H2O.2Rh/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;2*1H2;;/q;;;;2*+1/p-2/b2*2-1-,8-7-;;;;
Klucz InChI
IUAQXTGDGDIMOD-MIXQCLKLSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
Rhodium-Catalyzed Oxygenative Addition to Terminal Alkynes for the Synthesis of Esters, Amides, and Carboxylic Acids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Discover the role of boronic acids in enantioenriched C(sp2)–C(sp2) product synthesis, specifically the rhodium-catalyzed Suzuki–Miyaura-type arylations of allylic halides and cyclobutenes.