Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 576,00 zł |
Informacje o tej pozycji
576,00 zł
composition
carbon content, 45.7-49.0%
Quality Segment
reaction suitability
core: rhodium, reagent type: catalyst
mp
~190 °C (dec.)
SMILES string
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.BF4.Rh/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b2*2-1-,8-7-;;
InChI key
NBGSCPNNKGVTKU-QMDOQEJBSA-N
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description 97% | description 98% |
| reaction suitability core: rhodium, reagent type: catalyst | reaction suitability core: rhodium, reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst, core: rhodium | reaction suitability core: rhodium, reagent type: catalyst |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp ~190 °C (dec.) | mp 165 °C (dec.) (lit.) | mp 165 °C (dec.) (lit.) | mp 159 °C (dec. literature value) (lit.) |
| composition carbon content, 45.7-49.0% | composition - | composition - | composition - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?