For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
683094
HS157
Umicore, 97%
Synonim(y):
Bis(1,5-cyclooctadiene)diiridium(I) dichloride, [Ir(1,5-cod)Cl]2, 1,5-Cyclooctadiene-iridium(I) chloride dimer, Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer, Di-μ-chlorobis[(1,2,5,6-η)-1,5-cyclooctadiene]diiridium, Iridium(I) chloride 1,5-cyclooctadiene complex dimer, [Ir(1,5-cod)Cl]2, [Ir(cod)Cl]2
Wybierz wielkość
677,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
677,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: iridium
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
mp
205 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Ir].Cl[Ir].C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.2ClH.2Ir/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2/b2*2-1-,8-7-;;;;
Klucz InChI
ZFOUDQNHNLDNLD-MIXQCLKLSA-L
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Metal precursor for asymmetric allylic substitutions.[1]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Kwasy aryloboronowe i estry, istotne narzędzia w transformacjach chemicznych, znajdują szerokie zastosowanie, szczególnie w reakcji krzyżowego sprzęgania Suzuki-Miyaura.
Arylboronic acids and esters, vital tools in chemical transformations, find extensive use, particularly in the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.
Precatalysts for asymmetric catalysis offer batch-to-batch consistency in a range of catalytic reactions, supporting diverse research needs.