Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 804,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3000,00 zł 2250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H15O2Rh
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.12
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
235-147-1
MDL number:
804,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Acetylacetonatobis(ethylene)rhodium(I), 95%
Quality Segment
assay
95%
form
solid
reaction suitability
core: rhodium, reagent type: catalyst
mp
141-142 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=C.C=C.CC(=O)\C=C(\C)O[Rh]
InChI
1S/C5H8O2.2C2H4.Rh/c1-4(6)3-5(2)7;2*1-2;/h3,6H,1-2H3;2*1-2H2;/q;;;+1/p-1/b4-3-;;;
InChI key
FLRBEQQDEGBCJS-FGSKAQBVSA-M
General description
Acetylacetonatobis(ethylene)rhodium(I) is a coordination compound commonly used as a precursor to synthesize mononuclear rhodium complexes. In addition, it is also used as a catalyst in asymmetric arylation reactions.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description - | description Umicore, 98% | description Umicore |
| assay 95% | assay - | assay 98% | assay - |
| reaction suitability core: rhodium, reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability core: rhodium, reagent type: catalyst | reaction suitability core: rhodium, reagent type: catalyst |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 141-142 °C | mp - | mp 154-156 °C (lit.) | mp 176-178 °C (lit.) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?