Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 589,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
589,00 zł
Nazwa produktu
Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I),dimer, 98%
Quality Segment
assay
98%
form
powder
reaction suitability
core: rhodium, reagent type: catalyst
mp
190 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[Rh].Cl[Rh].C1CCCC=CCC1.C2CCCC=CCC2.C3CCCC=CCC3.C4CCCC=CCC4
InChI
1S/4C8H14.2ClH.2Rh/c4*1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;;/h4*1-2H,3-8H2;2*1H;;/q;;;;;;2*+1/p-2/b4*2-1-;;;;
InChI key
GQPAPAIPOLEZHT-XFCUKONHSA-L
Application
- To synthesize enantioenriched gem-diaryl sulfonates by asymmetric 1,4-addition of aryl boronic acids to α,β-unsaturated sulfonyl compounds.
- In direct C-arylation of N-unprotected indoles and pyrroles.
- In the carboxylation of arenes via C-H bond activation.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description - | description 98% | description 97% |
| assay 98% | assay - | assay 98% | assay 97% |
| reaction suitability core: rhodium, reagent type: catalyst | reaction suitability - | reaction suitability reagent type: catalyst, core: rhodium | reaction suitability reagent type: catalyst, core: iridium |
| form powder | form - | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 190 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp 243 °C (dec.) (lit.) | mp 160-165 °C (dec.) (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?