Przejdź do
530840
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulfonate
98%
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) triflate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1900,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H24F3O3RhS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
468.34
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
MDL number:
1900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
reaction suitability
core: rhodium, reagent type: catalyst
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
mp
159 °C (dec. literature value) (lit.)
greener alternative category
SMILES string
[Rh+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.CHF3O3S.Rh/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;(H,5,6,7);/q;;;+1/p-1/b2*2-1-,8-7-;;
InChI key
GOPBTCMAUMSOBX-QMDOQEJBSA-M
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product falls under category 12 PAP and aligns with the Green Chemistry Principle of Catalysis. It is a versatile precatalyst for homogeneous catalysis, with demonstrated activity in targeted reactions. Click here for more information.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
68315914694683140
description
98%
description
Umicore
description
-
description
-
assay
98%
assay
-
assay
-
assay
-
reaction suitability
core: rhodium, reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: rhodium
reaction suitability
core: rhodium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: rhodium, reagent type: catalyst
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
159 °C (dec. literature value) (lit.)
mp
83-97 °C (dec. experimental value), 159 °C (dec. literature value) (lit.)
mp
~190 °C (dec.)
mp
165 °C (dec.) (lit.)
greener alternative category
Aligned
greener alternative category
Aligned
greener alternative category
-
greener alternative category
-
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
-
greener alternative product characteristics
-
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Piktogramy
Exclamation mark
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)