Merck
660345
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5F3N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
70-74 °C
ciąg SMILES
Nc1cc(ccn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F3N2/c7-6(8,9)4-1-2-11-5(10)3-4/h1-3H,(H2,10,11)
Klucz InChI
RWGBXAQMUBGGKQ-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)