Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 286,00 zł 214,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5FN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
214,50 zł
Cena katalogowa286,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
41-45 °C
functional group
fluoro
SMILES string
Nc1ncccc1F
InChI
1S/C5H5FN2/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3H,(H2,7,8)
InChI key
WWEINXQNCAWBPD-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form powder | form - | form solid |
| mp 41-45 °C | mp 71-79 °C | mp 93-97 °C (lit.) | mp 75-80 °C |
| functional group fluoro | functional group fluoro | functional group fluoro | functional group bromo, fluoro |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
195.1 °F
flash_point_c
90.6 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?