Merck
658359
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)pyridine
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6F3NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.441
gęstość
1.297 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
COc1ncccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3NO/c1-12-6-5(7(8,9)10)3-2-4-11-6/h2-4H,1H3
Klucz InChI
SSAZZVQVJJXPMB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
116.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
47 °C - closed cup