Merck
F15250
Sigma-Aldrich
2-Fluoropyridine
98%
Synonim(y):
2-Pyridyl fluoride
Wybierz wielkość
10 G
158,00 zł
100 G
968,00 zł
158,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
158,00 zł
100 G
968,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4FN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
97.09
Beilstein:
1515
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
158,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.466 (lit.)
bp
126 °C/753 mmHg (lit.)
gęstość
1.128 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1ccccn1
InChI
1S/C5H4FN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H
Klucz InChI
MTAODLNXWYIKSO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
75.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
24 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Alessio Nicolini et al.
Inorganic chemistry, 57(9), 5438-5448 (2018-04-19)
The stringlike complex [Fe4(tpda)3Cl2] (2; H2tpda = N2, N6-bis(pyridin-2-yl)pyridine-2,6-diamine) was obtained as the first homometallic extended metal atom chain based on iron(II) and oligo-α-pyridylamido ligands. The synthesis was performed under strictly anaerobic and anhydrous conditions using dimesityliron, [Fe2(Mes)4] (1; HMes
Anna C Susa et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 28(2), 332-340 (2016-10-14)
Factors that influence the charging of protein ions formed by electrospray ionization from aqueous solutions in which proteins have native structures and function were investigated. Protein ions ranging in molecular weight from 12.3 to 79.7 kDa and pI values from
Mohammad Hasani et al.
The journal of physical chemistry. B, 123(8), 1815-1821 (2019-02-20)
Protic ionic liquids (PILs) are made by proton transfer from a Brønsted acid to a base and are of interest for their solvent and electrolyte properties such as high ionic conductivity. Unfortunately, many PILs have been misnamed, because their ionic
The many roles for fluorine in medicinal chemistry.
William K Hagmann
Journal of medicinal chemistry, 51(15), 4359-4369 (2008-06-24)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?