Merck
656755
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine hydrochloride
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14ClN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.70
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]/D −5.2±2°, c = 1 in methanol
mp
253-257 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl.C[C@@H](N)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N.ClH/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11;/h2-9H,13H2,1H3;1H/t9-;/m1./s1
Klucz InChI
ZTNKTVBJMXQOBQ-SBSPUUFOSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)